Learn More
4-Benzyloxy-3-Fluorbenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid |
Schmelzpunkt | 129°C to 131°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 246.04 |
Reinheit (%) | 98% |