Learn More
4-(Benzyloxycarbonylamino)Cyclohexanon, 97 %, Thermo Scientific™
73.42 € - 234.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 16801-63-1
Summenformel C14H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 247.29
MDL-Nummer MFCD06658393
InChI-Schlüssel VHXBIBFCJISKFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 4-oxocyclohexyl carbamate, 4-n-cbz-cyclohexanone, 4-n-cbz-amino-cyclohexanone, 4-oxocyclohexyl carbamic acid benzyl ester, 4-n-cbz-aminocyclohexanone, 4-benzyloxycarbonylamino cyclohexanone, 4-cbz-amino cyclohexanone, n-cbz-4-amino-cyclohexanone, benzyl n-4-oxocyclohexyl carbamate, n-cbz-4-aminocyclohexanone
PubChem CID 14615292
IUPAC-Name Benzyl-N-(4-oxocyclohexyl)carbamat
SMILES O=C(NC1CCC(=O)CC1)OCC1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11341929
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26015.03
1 g N/A N/A N/A
11351929
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26015.06
5 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
16801-63-1
247.29
VHXBIBFCJISKFA-UHFFFAOYSA-N
14615292
O=C(NC1CCC(=O)CC1)OCC1=CC=CC=C1
C14H17NO3
MFCD06658393
benzyl 4-oxocyclohexyl carbamate, 4-n-cbz-cyclohexanone, 4-n-cbz-amino-cyclohexanone, 4-oxocyclohexyl carbamic acid benzyl ester, 4-n-cbz-aminocyclohexanone, 4-benzyloxycarbonylamino cyclohexanone, 4-cbz-amino cyclohexanone, n-cbz-4-amino-cyclohexanone, benzyl n-4-oxocyclohexyl carbamate, n-cbz-4-aminocyclohexanone
Benzyl-N-(4-oxocyclohexyl)carbamat
Spezifikation
4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanone
81°C to 83°C
C14H17NO3
benzyl 4-oxocyclohexyl carbamate, 4-n-cbz-cyclohexanone, 4-n-cbz-amino-cyclohexanone, 4-oxocyclohexyl carbamic acid benzyl ester, 4-n-cbz-aminocyclohexanone, 4-benzyloxycarbonylamino cyclohexanone, 4-cbz-amino cyclohexanone, n-cbz-4-amino-cyclohexanone, benzyl n-4-oxocyclohexyl carbamate, n-cbz-4-aminocyclohexanone
O=C(NC1CCC(=O)CC1)OCC1=CC=CC=C1
247.29
247.29
16801-63-1
Odorless
MFCD06658393
VHXBIBFCJISKFA-UHFFFAOYSA-N
Benzyl-N-(4-oxocyclohexyl)carbamat
14615292
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen