Learn More
4-Biphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
68.34 € - 218.09 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 92-95-5 |
---|---|
Summenformel | C13H9NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 195.22 |
MDL-Nummer | MFCD00037089 |
InChI-Schlüssel | WIRPZDICFIIBRF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-biphenylyl isocyanate, p-xenylcarbimide, 4-biphenyl isocyanate, 4-isocyanatobiphenyl, 4-phenylphenyl isocyanate, unii-b0zsp4upq4, 4-biphenylylisocyanate, b0zsp4upq4, p-diphenyl isocyanate, p-xenylcarbimide mi |
PubChem CID | 3612319 |
IUPAC-Name | 4-isocyanato-1,1'-biphenyl |
SMILES | O=C=NC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11612699
|
Thermo Scientific Acros
438500010 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11955691
|
Thermo Scientific Acros
438500050 |
5 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
92-95-5 | |
195.22 | |
WIRPZDICFIIBRF-UHFFFAOYSA-N | |
3612319 | |
O=C=NC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1 |
C13H9NO | |
MFCD00037089 | |
4-biphenylyl isocyanate, p-xenylcarbimide, 4-biphenyl isocyanate, 4-isocyanatobiphenyl, 4-phenylphenyl isocyanate, unii-b0zsp4upq4, 4-biphenylylisocyanate, b0zsp4upq4, p-diphenyl isocyanate, p-xenylcarbimide mi | |
4-isocyanato-1,1'-biphenyl |
Spezifikation
4-Biphenyl isocyanate | |
96.0 | |
60.0°C to 61.0°C | |
110.0°C to 112.0°C (1.0 mmHg) | |
96% min. (GC) | |
C13H9NO | |
15,10271 | |
WIRPZDICFIIBRF-UHFFFAOYSA-N | |
4-isocyanato-1,1'-biphenyl | |
3612319 | |
97% |
92-95-5 | |
100.0 | |
Braun bis Orange | |
Echt | |
Glasflasche | |
MFCD00037089 | |
4-biphenylyl isocyanate, p-xenylcarbimide, 4-biphenyl isocyanate, 4-isocyanatobiphenyl, 4-phenylphenyl isocyanate, unii-b0zsp4upq4, 4-biphenylylisocyanate, b0zsp4upq4, p-diphenyl isocyanate, p-xenylcarbimide mi | |
O=C=NC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1 | |
195.22 | |
195.22 | |
Lösung |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht Hautreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit reichlich Wasser abwaschen
GHS-Signalwort: Gefahr
- 4-Biphenyl isocyanate, 97%
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.