Learn More
4-Brom-1-Buten, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
70.45 € - 395.97 €
Chemische Identifikatoren
CAS 5162-44-7
Summenformel C4H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 135
MDL-Nummer MFCD00000258
InChI-Schlüssel DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@
PubChem CID 21241
IUPAC-Name 4-Brombut-1-en
SMILES C=CCCBr
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10523351
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
173550050
5 mL Glasflasche
70.45 €
5 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10533351
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
173550250
25 mL Glasflasche
240.20 €
25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10543351
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
173550500
50 mL Glasflasche
395.97 €
50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
5162-44-7
135
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
21241
C=CCCBr
C4H7Br
MFCD00000258
4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@
4-Brombut-1-en
Spezifikation
4-Bromo-1-butene
5162-44-7
100.0
1.3300g/mL
1°C
98+%
BrCH2CH2CH=CH2
MFCD00000258
1.33
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
4-Brombut-1-en
21241
98+%
98+%
98.0
Braun bis farblos
98.0°C to 100.0°C
Echt
C4H7Br
1.4595 to 1.4635
01, I, 84
4-bromo-1-butene, 3-butenyl bromide, 1-butene, 4-bromo, 4-bromo-1-buten, 4-bromo-but-1-ene, homoallyl bromide, 1-bromo-3-butene, 4-bromobutene, 4-bromo-1 butene, sjphabijuh@
C=CCCBr
135
135
Flüssigkeit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann die Atemwege reizen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
GHS-P-Hinweis
BEI EINATMEN:Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
Bei Symptomen der Atemwege:GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
Schutzhandschuhe/
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 225-937-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • 4-Bromo-1-butene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.