Learn More
4'-Brom-2,2,2-Trifluoracetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4?-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone may be used in the preparation of carbonyl-bridged bithiazole derivatives. Also used as a reagent to synthesize MK-5046, a selective Bombesin receptor subtype-3 agonist used to treat obesity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4′-Brom-2,2,2-trifluoroacetophenon kann zur Herstellung von kohlensäurehaltigen Bithiazol-Derivaten verwendet werden. Wird auch als Reagenz zur Synthese von MK-5046 verwendet, einem selektiven Bombesin-Rezeptor-Subtyp-3-Agonisten zur Behandlung von Adipositas.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone |
Schmelzpunkt | 26°C to 30°C |
Siedepunkt | 95°C (4 mmHg) |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 253.02 |
Reinheit (%) | 97% |