Learn More
4-Brom-2,3-difluorphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11441290
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
4-Bromo-2,3-difluorophenol is used as medical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Brom-2,3-difluorphenol wird als medizinisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144292-32-0
Summenformel C6H3BrF2O
Molekulargewicht (g/mol) 208.99
MDL-Nummer MFCD08061907
InChI-Schlüssel JZAVCMMYGSROJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2,3-difluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2,3-difluoro, pubchem2477, pubchem4111, acmc-209csf, bromodifluorophenol, ksc494o1n, 2,3-difluoro 4-bromo phenol, 2.3-difluoro-4-bromo phenol
PubChem CID 10219942
IUPAC-Name 4-Brom-2,3-difluorphenol
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-2,3-difluorophenol
Menge 1 g
Formelmasse 208.99
Reinheit (%) 97%