Learn More
4-Brom-N-Methylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15411478
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6911-87-1
Summenformel C7H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 186.05
MDL-Nummer MFCD03030391
InChI-Schlüssel AYVPVDWQZAAZCM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2757052
IUPAC-Name 4-Brom-N-methylanilin
SMILES CNC1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-N-methylaniline
Dichte 1.482 g/mL
Siedepunkt 259°C to 260°C
Brechungsindex 1.613
Menge 5 g
Synonym 4-bromo-n-methylbenzenamine, benzenamine, 4-bromo-n-methyl, n-methyl-4-bromoaniline, benzenamine,4-bromo-n-methyl, 4bromo-n-methylaniline, 4-bromo-n-methyl-aniline, n-methyl-4-bromo-aniline, acmc-1cfc7, 4-bromanyl-n-methyl-aniline, 4-bromo-phenyl-methyl-amine
Formelmasse 186.05
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit