Learn More
4-Chlor-2-Methoxybenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15439267
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 762287-57-0
Summenformel C7H8BClO3
Molekulargewicht (g/mol) 186.398
MDL-Nummer MFCD02684317
InChI-Schlüssel NZRRMTBNTSBIFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-methoxyphenyl boronic acid, 4-chloro-2-methoxybenzeneboronic acid, 4-chloro-2-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-chloro-2-methoxyphenyl, acmc-209p2g, ksc495a8j, ablock ab-12-6332, 2-methoxy-4-chlorophenylboronic acid, 4-chloranyl-2-methoxy-phenyl boronic acid, 4-chloro-2-methyloxy phenyl boronic acid
PubChem CID 3858606
IUPAC-Name (4-Chlor-2-methoxyphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)OC)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 128°C to 134°C
Menge 1 g
Formelmasse 186.4
Reinheit (%) 98%