Learn More
4-Chlor-N-(4-Fluorobenzyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
65.60 € - 210.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 356531-46-9 |
---|---|
Summenformel | C13H11ClFN |
Molekulargewicht (g/mol) | 235.69 |
MDL-Nummer | MFCD03210761 |
InChI-Schlüssel | GHZMAHWNLUETDK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-chloro-n-4-fluorophenyl methyl aniline, 4-chloro-n-4-fluorobenzyl aniline, n-4-fluorobenzyl-4-chloroaniline |
PubChem CID | 1133333 |
IUPAC-Name | 4-chloro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]aniline |
SMILES | FC1=CC=C(CNC2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15403538
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56981.MD |
250 mg | N/A | N/A | N/A | ||||
15493528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56981.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
356531-46-9 | |
235.69 | |
GHZMAHWNLUETDK-UHFFFAOYSA-N | |
1133333 | |
FC1=CC=C(CNC2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1 |
C13H11ClFN | |
MFCD03210761 | |
4-chloro-n-4-fluorophenyl methyl aniline, 4-chloro-n-4-fluorobenzyl aniline, n-4-fluorobenzyl-4-chloroaniline | |
4-chloro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]aniline |
Spezifikation
4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)aniline | |
C13H11ClFN | |
4-chloro-n-4-fluorophenyl methyl aniline, 4-chloro-n-4-fluorobenzyl aniline, n-4-fluorobenzyl-4-chloroaniline | |
FC1=CC=C(CNC2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1 | |
235.69 | |
235.69 |
356531-46-9 | |
MFCD03210761 | |
GHZMAHWNLUETDK-UHFFFAOYSA-N | |
4-chloro-N-[(4-fluorophenyl)methyl]aniline | |
1133333 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen