Learn More
4-Chlorbutylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
250 g
1000 g
Beschreibung
4-Chlorobutyryl chloride (4-CBCl) is mainly used in the production of pharmaceuticals and agrochemicals. It is used as pyrazinamide intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlorbutylchlorid (4 -CBCl) wird hauptsächlich in der Herstellung von Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet. Es wird als Pyrazinamid-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Diethylether, Ethanol, schwer wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen lagern,
4-Chlorbutylchlorid (4 -CBCl) wird hauptsächlich in der Herstellung von Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet. Es wird als Pyrazinamid-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Diethylether, Ethanol, schwer wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Basen lagern,
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chlorobutyryl chloride |
Schmelzpunkt | -49°C |
Dichte | 1.258 |
Siedepunkt | 173°C to 174°C |
Flammpunkt | 85°C (185°F) |
Geruch | Acrid |
Strukturformel | ClCH2CH2CH2COCl |
Brechungsindex | 1.461 |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN2927 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-Chlorobutyryl chloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-Chlorobutyryl chloride