Learn More
4-Cyano-4-Phenylcyclohexanon 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10674802
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25115-74-6
Summenformel C13H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 199.25
MDL-Nummer MFCD00044816
InChI-Schlüssel GKXOABVSZWCJJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyano-4-phenylcyclohexanone, 4-oxo-1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenylcyclohexanenitrile, cyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenyl, 4-oxo-1-phenyl-cyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenyl-1-cyclohexanecarbonitrile, acmc-1ciss, 4-cyano-4phenylcyclohexanone, 4-phenyl 4-cyanocylohexanone, 4-phenyl 4-cyanocyclohexanone
PubChem CID 91282
IUPAC-Name 4-Oxo-1-phenylcyclohexan-1-carbonitril
SMILES O=C1CCC(CC1)(C#N)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 114°C to 119°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5(CN)C6H8(=O)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in benzene
Formelmasse 199.25
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.