Learn More
4-(Dimethylamino)Benzonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
32.86 € - 94.50 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1197-19-9 |
---|---|
Summenformel | C9H10N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 146.19 |
MDL-Nummer | MFCD00001815 |
InChI-Schlüssel | JYMNQRQQBJIMCV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-dimethylamino benzonitrile, p-dimethylaminobenzonitrile, benzonitrile, 4-dimethylamino, n,n-dimethyl-p-cyanoaniline, p-cyano-n,n-dimethylaniline, 4-cyano-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-4-cyanoaniline, 4-dimethylamino benzenecarbonitrile, para dimethylamino benzonitrile, 4-cyano-nn-dimethylaniline |
PubChem CID | 70967 |
IUPAC-Name | 4-(Dimethylamino)benzonitril |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)C#N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10254140
|
Thermo Scientific Acros
115780050 |
5 g | Glasflasche |
32.86 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10756141
|
Thermo Scientific Acros
115780250 |
25 g | Glasflasche | N/A | N/A | N/A | |||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1197-19-9 | |
146.19 | |
JYMNQRQQBJIMCV-UHFFFAOYSA-N | |
70967 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C#N |
C9H10N2 | |
MFCD00001815 | |
4-dimethylamino benzonitrile, p-dimethylaminobenzonitrile, benzonitrile, 4-dimethylamino, n,n-dimethyl-p-cyanoaniline, p-cyano-n,n-dimethylaniline, 4-cyano-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-4-cyanoaniline, 4-dimethylamino benzenecarbonitrile, para dimethylamino benzonitrile, 4-cyano-nn-dimethylaniline | |
4-(Dimethylamino)benzonitril |
Spezifikation
4-(Dimethylamino)benzonitrile | |
1197-19-9 | |
100.0 | |
Braun | |
Echt | |
C9H10N2 | |
MFCD00001815 | |
4-dimethylamino benzonitrile, p-dimethylaminobenzonitrile, benzonitrile, 4-dimethylamino, n,n-dimethyl-p-cyanoaniline, p-cyano-n,n-dimethylaniline, 4-cyano-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-4-cyanoaniline, 4-dimethylamino benzenecarbonitrile, para dimethylamino benzonitrile, 4-cyano-nn-dimethylaniline | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)C#N | |
146.19 | |
146.19 | |
Kristallpulver |
95% | |
94.0 | |
70.0°C to 76.0°C | |
318.0°C | |
95% | |
(CH3)2NC6H4CN | |
14, 428 | |
JYMNQRQQBJIMCV-UHFFFAOYSA-N | |
4-(Dimethylamino)benzonitril | |
70967 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Bei anhaltender Augenreizung:Abrufen
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 214-819-8