Learn More
4-Ethylbenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
45.12 € - 154.77 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 16331-45-6 |
---|---|
Summenformel | C9H9ClO |
Molekulargewicht (g/mol) | 168.62 |
MDL-Nummer | MFCD00000697 |
InChI-Schlüssel | AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | benzoyl chloride, 4-ethyl, p-ethylbenzoyl chloride, 4-ethylbenzoylchloride, 4-ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-ethyl-benzoyl chloride, acmc-20amiy, pubchem9725, 4-ethyl benzoyl choride, 4-ethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-ethyl |
PubChem CID | 85368 |
IUPAC-Name | 4-Ethylbenzoylchlorid |
SMILES | CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10093740
|
Thermo Scientific Acros
305730050 |
5 g | Glasflasche |
45.12 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10761735
|
Thermo Scientific
305730250 |
25 g | Glasflasche |
154.77 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
16331-45-6 | |
168.62 | |
AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N | |
85368 | |
CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
C9H9ClO | |
MFCD00000697 | |
benzoyl chloride, 4-ethyl, p-ethylbenzoyl chloride, 4-ethylbenzoylchloride, 4-ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-ethyl-benzoyl chloride, acmc-20amiy, pubchem9725, 4-ethyl benzoyl choride, 4-ethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-ethyl | |
4-Ethylbenzoylchlorid |
Spezifikation
4-Ethylbenzoyl chloride | |
96.0 | |
Gelb | |
235°C to 236°C | |
Echt | |
C9H9ClO | |
1.5465 to 1.5485 | |
1.14 | |
AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N | |
4-Ethylbenzoylchlorid | |
85368 | |
97% |
16331-45-6 | |
100.0 | |
1.1400g/mL | |
>110°C | |
96% min. (GC) | |
C2H5C6H4COCl | |
MFCD00000697 | |
benzoyl chloride, 4-ethyl, p-ethylbenzoyl chloride, 4-ethylbenzoylchloride, 4-ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-ethyl-benzoyl chloride, acmc-20amiy, pubchem9725, 4-ethyl benzoyl choride, 4-ethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-ethyl | |
CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl | |
168.62 | |
168.62 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Reagiert heftig mit Wasser.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 240-404-6