Learn More
4'-Hydroxy-2'-Methylacetophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
56.08 € - 709.53 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 875-59-2 |
---|---|
Summenformel | C9H10O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 150.18 |
MDL-Nummer | MFCD00002303 |
InChI-Schlüssel | IAMNVCJECQWBLZ-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 70133 |
ChEBI | CHEBI:87314 |
IUPAC-Name | 1-(4-hydroxy-2-methylphenyl)ethan-1-one |
SMILES | CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10147903
|
Thermo Scientific Acros
121390050 |
5 g | Glasflasche |
56.08 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10588470
|
Thermo Scientific Acros
121390250 |
25 g | Glasflasche |
262.31 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10331624
|
Thermo Scientific Acros
121391000 |
100 g | Glasflasche |
709.53 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
875-59-2 | |
150.18 | |
IAMNVCJECQWBLZ-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:87314 | |
CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1C |
C9H10O2 | |
MFCD00002303 | |
70133 | |
1-(4-hydroxy-2-methylphenyl)ethan-1-one |
Specifications
4'-Hydroxy-2'-methylacetophenone | |
96.0 | |
127°C to 132°C | |
313°C | |
96% min. (HPLC) | |
HOC6H3(CH3)COCH3 | |
08, 111 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol | |
CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1C | |
150.18 | |
CHEBI:87314 | |
97% |
875-59-2 | |
100.0 | |
Braun bis weiß | |
Echt | |
C9H10O2 | |
MFCD00002303 | |
4'-hydroxy-2'-methylacetophenone, 1-4-hydroxy-2-methylphenyl ethanone, 4-hydroxy-2-methylacetophenone, 2-methyl-4-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-4-hydroxy-2-methylphenyl, 3-methyl-4-acetylphenol, 1-4-hydroxy-2-methylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-hydroxy-2-methylbenzene, ethanone,1-4-hydroxy-2-methylphenyl, 2'-methyl-4'-hydroxyacetophenone | |
IAMNVCJECQWBLZ-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-hydroxy-2-methylphenyl)ethan-1-one | |
70133 | |
150.18 | |
Pulver oder Kristalle |
Safety and Handling
GHS-P-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
Bei anhaltender Augenreizung:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 212-874-2