Learn More
4'-Hydroxy-3'-Methoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
48.34 € - 200.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 498-02-2
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00008747
InChI-Schlüssel DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon
PubChem CID 2214
ChEBI CHEBI:2781
IUPAC-Name 1-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)ethanon
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11448653
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10439.18
50 g
48.34 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11458653
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10439.30
250 g
124.62 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11344719
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10439.36
500 g
200.00 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone is used as an inhibitor of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) oxidase, which is an enzyme responsible for reactive oxygen species production. It is also useful in the treatment of various inflammatory diseases and atherosclerosis. Further, it shows an anti-inflammatory activity and improves endothelial function by reducing oxidative stress. In addition to this, it is used for studying nitric oxide regulated processes in plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Chloroform, Ether, Heißwasser, Benzol, Ethylacetat und Dimethylsulfoxid. Unlöslich in Petrolether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
498-02-2
166.18
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
2214
1-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)ethanon
C9H10O3
MFCD00008747
acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon
CHEBI:2781
COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O
Spezifikation
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
112°C to 116°C
C9H10O3
637373
acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
1-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)ethanon
2214
166.18
498-02-2
295°C to 300°C
MFCD00008747
14,741
Soluble in ethanol,chloroform,ether,hot water,benzene,ethyl acetate and dimethyl sulfoxide. Insoluble in petroleum ether.
COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O
166.18
CHEBI:2781
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 207-854-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AM8800000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen