Learn More
4'-Hydroxy-3'-(trifluormethyl)acetophenon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15497865
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149105-11-3
Summenformel C9H7F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.148
MDL-Nummer MFCD01091005
InChI-Schlüssel HKRUXZJKSFFSGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxy-3-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-hydroxy-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4'-hydroxy-3'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-hydroxy-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 1-4-hydroxy-3-trifluoromethylphenyl ethanone, ethanone,1-4-hydroxy-3-trifluoromethyl phenyl, acmc-1bxyq, intermediates-zcf02143, 5-acetyl-2-hydroxybenzotrifluoride
PubChem CID 2775109
IUPAC-Name 1-[4 -Hydroxy-3 -(trifluormethyl)phenyl]Ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Schmelzpunkt 174°C to 177°C
Menge 250 mg
Formelmasse 204.15
Reinheit (%) 95%