Learn More
4-Hydroxypiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11465377
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5382-16-1
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.149
MDL-Nummer MFCD00005999
InChI-Schlüssel HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-hydroxy piperidine, 4-hydroxypiperidin, piperidine-4-ol, piperdine-4-ol, piperid-4-ol, 4-hydoxypiperidine, 4-hydroxypiperdine, 4-hyroxypiperidine
PubChem CID 79341
IUPAC-Name Piperidin-4-ol
SMILES C1CNCCC1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxypiperidine
Schmelzpunkt 86°C to 90°C
pH 11.5 to 11.7
Siedepunkt 108°C to 114°C (10 mmHg)
Flammpunkt 107°C (224°F)
Geruch Amine-like
Menge 100 g
UN-Nummer UN3263
Beilstein 102738
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) 97%