Learn More
4-Hydroxypiperidin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11906331
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5382-16-1
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.15
MDL-Nummer MFCD00005999
InChI-Schlüssel HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-hydroxy piperidine, 4-hydroxypiperidin, piperidine-4-ol, piperdine-4-ol, piperid-4-ol, 4-hydoxypiperidine, 4-hydroxypiperdine, 4-hyroxypiperidine
PubChem CID 79341
IUPAC-Name Piperidin-4-ol
SMILES C1CNCCC1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxypiperidine
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 85.0°C to 90.0°C
Siedepunkt 108.0°C to 114.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 107°C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Menge 500 g
Beilstein 21,I,188
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) 99+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxypiperidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.