Learn More
4-Isocyanat-4-phenyltetrahydropyran, 97 %, Thermo Scientific™
113.00 € - 275.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 941717-02-8
Summenformel C12H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 203.24
MDL-Nummer MFCD11506354
InChI-Schlüssel HKKGHFQAYVPNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-isocyanato-4-phenyltetrahydropyran, 4-isocyanato-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl isocyanate, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-isocyanate
PubChem CID 33589534
IUPAC-Name 4-Isocyanato-4-Phenyloxan
SMILES O=C=NC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10235764
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC69106CB
250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche
113.00 €
250 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10472824
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC69106DA
1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
275.00 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
941717-02-8
203.24
HKKGHFQAYVPNAN-UHFFFAOYSA-N
33589534
O=C=NC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
C12H13NO2
MFCD11506354
4-isocyanato-4-phenyltetrahydropyran, 4-isocyanato-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl isocyanate, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-isocyanate
4-Isocyanato-4-Phenyloxan
Spezifikation
4-Isocyanato-4-phenyltetrahydropyran
96.5
97%
MFCD11506354
HKKGHFQAYVPNAN-UHFFFAOYSA-N
4-Isocyanato-4-Phenyloxan
33589534
97%
941717-02-8
100.0
C12H13NO2
4-isocyanato-4-phenyltetrahydropyran, 4-isocyanato-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl isocyanate, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-isocyanate
O=C=NC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
203.24
203.24
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Harmful if inhaled.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: If breathing is difficult, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is co
GHS-Signalwort: Gefahr