Learn More
4'-Methoxyacetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11429093
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1000 g
4'-Methoxyacetophenone is used as a component of perfumes and as chemical intermediate in the manufacture of pharmaceuticals, resins, flavouring agents. And also used to study ruthenium catalyzed step growth copolymerization of 4?-methoxyacetophenone with α,ω-dienes to yield copolymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′-Methoxyacetophenon wird als Bestandteil von Parfums und als chemisches Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika, Harzen und Aromastoffen verwendet. Es wird auch zur Untersuchung der Ruthenium-katalysierten Schrittwachstumscopolymerisierung von 4′-methoxyacetophenon mit α,ω-dienen verwendet, um Copolymere zu erzielen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich, nicht in der Nähe starker Oxidationsmittel lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-06-1
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
MDL-Nummer MFCD00008745
InChI-Schlüssel NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methoxyacetophenone, 4-acetylanisole, 4-methoxyacetophenone, 1-4-methoxyphenyl ethanone, p-methoxyacetophenone, acetanisole, novatone, linarodin, vananote, ethanone, 1-4-methoxyphenyl
PubChem CID 7476
ChEBI CHEBI:86567
IUPAC-Name 1-(4-Methoxyphenyl)ethanon
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Methoxyacetophenone
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Dichte 1.08
Siedepunkt 258°C to 260°C
Flammpunkt 138°C (280°F)
Geruch Characteristic
Menge 1000 g
Beilstein 742313
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.