Learn More
4-Methyl-1-piperazinepropionitril, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11382776
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4491-92-3
Summenformel C8H15N3
Molekulargewicht (g/mol) 153.229
MDL-Nummer MFCD00051960
InChI-Schlüssel XMZMOGFGIJQCHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylpiperazin-1-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-4-methylpiperazine, 3-4-methylpiperazinyl propanenitrile, acmc-1cumv, 4-methyl-1-piperazinepropionitrile, 4-methyl-1-piperazinepropanenitrile, 1-piperazinepropanenitrile, 4-methyl, n-2-cyanoethyl-n'-methylpiperazine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-propionitrile
PubChem CID 3050146
IUPAC-Name 3-(4-Methylpiperazin-1-yl)propannitril
SMILES CN1CCN(CC1)CCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-1-piperazinepropionitrile
Siedepunkt 134°C to 136°C (13 mmHg)
Brechungsindex 1.476
Menge 10 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 117453
Formelmasse 153.23
Reinheit (%) 98%