Learn More
4-Methyl-2-Pentanon, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Catalog No. 15653980
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., für Extraktionsanalyse, ≥ 99 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-10-1
Summenformel C6H12O
Molekulargewicht (g/mol) 100.161
MDL-Nummer MFCD00008938
InChI-Schlüssel NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Methyl-2-Pentanon, Methylisobutylketon, Isopropylaceton, Isobutyl-Methylketon, Hexon, 2-Pentanon,4-Methyl, 2-Methyl-4-Pentanon, 4-Methyl-2-Oxopentan, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
PubChem CID 7909
ChEBI CHEBI:82344
IUPAC-Name 4-Methylpentan-2-on
SMILES CC(C)CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methyl-2-Pentanon
Namenshinweis Für die Extraktionsanalyse
Schmelzpunkt -80 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.801 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 117 °C
Flammpunkt 14 °C (57.2 °F)
Geruch Merkmal
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH2COCH3
Menge 4 x 2.5 l
UN-Nummer UN1245
Beilstein 605399
Formelmasse 100.16 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS/Reagenz Ph. EUR./puriss. p.a.