Learn More
(4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10220275
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 342405-27-0
Summenformel C12H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 200.241
MDL-Nummer MFCD02682074
InChI-Schlüssel LXJHDOHHZSZIMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl methanol, 5-pyrimidinemethanol,4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
PubChem CID 2776512
IUPAC-Name (4-Methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl)methanol
SMILES CC1=NC(=NC=C1CO)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Methyl-2-phenyl-5-pyrimidinyl)methanol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 5 g
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 95%