Learn More
4-Methylbenzoesäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15456837
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13222-85-0
Summenformel C16H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 254.285
MDL-Nummer MFCD00048100
InChI-Schlüssel BJMLLSSSTGHJJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzoic anhydride, 4-methylphenyl anhydride, 4-methylbenzoic acid anhydride, p-toluic anhydride, 4-methylbenzene-1-carboxylic anhydride, 4-methylbenzoyl 4-methylbenzoate, bis 4-methylbenzoic anhydride, p-toluylsaureanhydrid, para-toluic anhydride, 4-methylbenzoicanhydride
PubChem CID 139413
IUPAC-Name (4-methylbenzoyl)-4-methylbenzoat
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methylbenzoic anhydride
Schmelzpunkt 86°C to 89°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 254.29
Reinheit (%) 97%