Learn More
4-n-Propoxypiperidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11469740
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88536-11-2
Summenformel C8H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 143.23
MDL-Nummer MFCD06248727
InChI-Schlüssel VOWMRECKIQVVPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-propoxy-piperidine, 4-n-propoxypiperidine, 4-propyloxypiperidine, 4-n-propoxypiperidin, acmc-20ambz, 4-piperidyl propyl ether, 4-piperidinyl propyl ether, piperidine, 4-propoxy-, hydrochloride
PubChem CID 11492037
IUPAC-Name 4-Propoxypiperidin
SMILES CCCOC1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-n-Propoxypiperidine
Menge 1 g
Formelmasse 143.23
Reinheit (%) 95%