Learn More
4'-(Pentafluorthio)acetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15415847
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 401892-83-9
Summenformel C8H7F5OS
Molekulargewicht (g/mol) 246.195
MDL-Nummer MFCD16652408
InChI-Schlüssel BKEQOPIQGDSWEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-pentafluorosulfur acetophenone, 1-4-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl ethanone, 4'-pentafluorothio acetophenone, 1-4-pentafluoro-lambda6-sulfanyl phenyl ethanone
PubChem CID 59715536
IUPAC-Name 1-[4-(Pentafluor-$L^{6}-Sulfanyl)phenyl]ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-(Pentafluorothio)acetophenone
Menge 5 g
Formelmasse 246.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest