Learn More
4-Phenyl-1-buten-4-ol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
30.05 € - 95.17 €
Chemische Identifikatoren
CAS 936-58-3
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
MDL-Nummer MFCD00039617
InChI-Schlüssel RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-3-buten-1-ol, 4-phenyl-1-buten-4-ol, 1-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-1bdtt, upenn_abs_025, 1-phenyl-3-buten-1-ol #, benzenemethanol,a-2-propen-1-yl, benzenemethanol, .alpha.-2-propenyl
PubChem CID 220119
IUPAC-Name 1-Phenylbut-3-en-1-ol
SMILES C=CCC(C1=CC=CC=C1)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10566933
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
380860010
1 g Glasflasche
30.05 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10786183
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
380860050
5 g Glasflasche
95.17 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
936-58-3
148.2
RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
220119
C=CCC(C1=CC=CC=C1)O
C10H12O
MFCD00039617
1-phenyl-3-buten-1-ol, 4-phenyl-1-buten-4-ol, 1-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-1bdtt, upenn_abs_025, 1-phenyl-3-buten-1-ol #, benzenemethanol,a-2-propen-1-yl, benzenemethanol, .alpha.-2-propenyl
1-Phenylbut-3-en-1-ol
Spezifikation
4-Phenyl-1-buten-4-ol
96.0
Farblos
234°C
Echt
C10H12O
1.5300 to 1.532
0.992
RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
1-Phenylbut-3-en-1-ol
220119
97%
936-58-3
100.0
0.9920g/mL
103°C
96% min. (GC)
C6H5CH(OH)CH2CHCH2
MFCD00039617
1-phenyl-3-buten-1-ol, 4-phenyl-1-buten-4-ol, 1-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-1bdtt, upenn_abs_025, 1-phenyl-3-buten-1-ol #, benzenemethanol,a-2-propen-1-yl, benzenemethanol, .alpha.-2-propenyl
C=CCC(C1=CC=CC=C1)O
148.2
148.2
Flüssigkeit
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
Produktidentifikator
  • 4-Phenyl-1-buten-4-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /