Learn More
4-(Phenylamino)Biphenyl, 98 %
Catalog No. 15452179
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32228-99-2
Summenformel C18H15N
Molekulargewicht (g/mol) 245.33
MDL-Nummer MFCD01318677
InChI-Schlüssel YGNUPJXMDOFFDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenyl-4-biphenylamine, n-phenyl-1,1'-biphenyl-4-amine, 1,1'-biphenyl-4-amine, n-phenyl, n-phenylbiphenyl-4-amine, ethyl propriolate, 4-anilinobiphenyl, biphenyl-4-yl-phenylamine, 1,1'-biphenyl-4-amine,n-phenyl, acmc-209hrz
PubChem CID 13087229
IUPAC-Name N,4-Diphenylanilin
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Phenylamino)biphenyl
Menge 5 g
Beilstein 2806457
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 245.32
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest