Learn More
4-(tert-butoxycarbonyl)benzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15439957
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Benzene boronic acid mediated the ortho specific hydroxyalkylation of phenols by aldehydes. The ability of boronic acids to reversibly bind diol functional groups has been utilized for fluorescent detection of saccharides. It can be a effective catalyst for amidation and esterification of carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzol-Boronsäure vermittelte die orthospezifische Hydroxyalkylierung von Phenolen durch Aldehyde. Die Fähigkeit von Boronsäuren, funktionelle Diol-Gruppen reversibel zu binden, wurde für den Fluoreszenznachweis von Sacchariden verwendet. Es kann ein effektiver Katalysator für die Amidierung und Veresterung von Carbonsäuren sein.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 850568-54-6
Summenformel C11H15BO4
Molekulargewicht (g/mol) 222.047
MDL-Nummer MFCD03411946
InChI-Schlüssel QMVMDYSTJSUDKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-t-butoxycarbonyl phenylboronic acid, tert-butyl 4-boronobenzoate, 4-t-butoxycarbonylphenylboronic acid, 4-boc-phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl benzeneboronic acid, benzoic acid,4-borono-, 1,1-dimethylethyl ester, 4-t-butoxycarbonyl phenylboronicacid
PubChem CID 2773301
IUPAC-Name [4-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(C)(C)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(tert-Butoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 100°C to 106°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 222.05
Reinheit (%) 95%