Learn More
4-tert-Butylbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
45.73 € - 364.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1710-98-1
Summenformel C11H13ClO
Molekulargewicht (g/mol) 196.67
MDL-Nummer MFCD00000695
InChI-Schlüssel WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74372
IUPAC-Name 4-tert-Butylbenzoylchlorid
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11466957
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14373.14
25 g
45.73 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11476957
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14373.22
100 g
126.63 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11486957
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14373.36
500 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-tert-Butylbenzoylchlorid wird bei der Synthese von 9,9′-Spirobifluoren-verbrückten-bipolaren Systemen verwendet, die 1,3,4-Oxadiazol-konjugierte Oligoaryl- und Triaryllamin-Anteile enthalten. Wird auch bei der Herstellung von 2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-Methoxyphenyl)-1,3,4-Oxadiazol verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Fern von Oxidationsmitteln, Basen und Wasser/Feuchtigkeit aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern. Von Zündquellen fernhalten.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1710-98-1
196.67
WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
4-tert-Butylbenzoylchlorid
C11H13ClO
MFCD00000695
74372
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Spezifikation
4-tert-Butylbenzoyl chloride
1.08
87°C (188°F)
1.5351
UN3265
Moisture sensitive
Reacts with water.
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
196.67
196.68
1710-98-1
125°C to 126°C (10 mmHg)
C11H13ClO
MFCD00000695
775793
benzoyl chloride, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylbenzoylchloride, p-t-butylbenzoyl chloride, p-tert-butylbenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butyl-benzoyl chloride, 4-tert-butyl benzoyl chloride, 4-t-butylbenzoyl chloride, acmc-1brh5, 4-tertbutylbenzoyl chloride
WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
4-tert-Butylbenzoylchlorid
74372
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318-H227
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Brennbare Flüssigkeit.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ORGANISCH, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 216-973-1
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen