Learn More
4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10215674
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 215460-40-5
Summenformel C12H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 206.24
MDL-Nummer MFCD09064964
InChI-Schlüssel SIHCMIVOQNBOFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzaldehyde, 4-oxan-4-yloxy benzaldehyde, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzaldehyde, 4-4-tetrahydropyranyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzaldehyde, 4-oxan-4-yl oxy benzaldehyde, 4-4-formylphenoxy tetrahydro-2h-pyran, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzaldehyde
PubChem CID 15034751
IUPAC-Name 4-(Oxan-4-yloxy)benzaldehyd
SMILES O=CC1=CC=C(OC2CCOCC2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 97%