Learn More
4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10798645
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 906352-93-0
Summenformel C10H12O2S
Molekulargewicht (g/mol) 196.264
MDL-Nummer MFCD09817517
InChI-Schlüssel BMUZFVLYGIZNAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thiophen-2-yl oxane-4-carbaldehyde, 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-carboxaldehyde, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-carbaldehyde, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carbaldehyde
PubChem CID 24229666
IUPAC-Name 4-Thiophen-2-yloxan-4-Carbaldehyd
SMILES C1COCCC1(C=O)C2=CC=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 196.27
Reinheit (%) 97%