Learn More
4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride |
Dichte | 1.425 |
Siedepunkt | 55°C to 56°C (2 mmHg) |
Flammpunkt | 90°C (194°F) |
Brechungsindex | 1.472 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 2723543 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 224.57 |