Learn More
4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 11444037
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36823-88-8
Summenformel C8H4ClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.563
MDL-Nummer MFCD00052329
InChI-Schlüssel ZXKKOFJYPRJFIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy benzoyl chloride, p-trifluoromethoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy benzene-1-carbonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzoylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzoyl chloride, p-trifluoromethoxy benzoyl chloride, acmc-209ip1, ksc495i1f, p-trifluoromethoxybenzoylchloride
PubChem CID 142110
IUPAC-Name 4-(Trifluormethoxy)benzoylchlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)OC(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Dichte 1.425
Siedepunkt 55°C to 56°C (2 mmHg)
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.472
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2723543
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 224.57
Reinheit (%) 97%