Learn More
5-(4-chlorphenyl)-2-Methyl-3-Furoesäure, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10086434
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Chemische Identifikatoren
CAS 111787-89-4
Summenformel C12H9ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 236.65
MDL-Nummer MFCD00275560
InChI-Schlüssel HUQOLZUHGMRQFS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2742181
IUPAC-Name 5-(4-Chlorphenyl)-2-methylfuran-3-carbonsäure
SMILES CC1=C(C=C(O1)C1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-3-furoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 25 g
Synonym 5-4-chlorophenyl-2-methylfuran-3-carboxylic acid, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-furoic acid, 2-methyl-5-4-chlorophenyl-furan-3-carboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,5-4-chlorophenyl-2-methyl, maybridge1_008585, acmc-20met1, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 5-4-chlorophenyl-2-methyl
Formelmasse 236.65
Reinheit (%) 97%