Learn More
5-Acetylthiophen-2-carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Acetylthiophene-2-carbonitrile |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 151.19 |
Reinheit (%) | 97% |