Learn More
5-Brom-2-hydroxybenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
25.20 € - 85.10 €
Chemische Identifikatoren
CAS 40530-18-5
Summenformel C7H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 198.019
MDL-Nummer MFCD00143428
InChI-Schlüssel PVCONXMDUZOPJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-cyanophenol, 5-bromosalicylonitrile, 5-bromo-2-hydroxy-benzonitrile, buttpark 20\02-76, benzonitrile, 5-bromo-2-hydroxy, 5-bromo-2-hydroxybenzenecarbonitrile, 5-bromosalicylnitrile, pubchem3782, acmc-1apuz
PubChem CID 2757014
IUPAC-Name 5-Brom-2-hydroxybenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C#N)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15471548
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55333.03
1 g N/A N/A N/A
15481548
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55333.06
5 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
40530-18-5
198.019
PVCONXMDUZOPJH-UHFFFAOYSA-N
2757014
C1=CC(=C(C=C1Br)C#N)O
C7H4BrNO
MFCD00143428
2-hydroxy-5-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-cyanophenol, 5-bromosalicylonitrile, 5-bromo-2-hydroxy-benzonitrile, buttpark 20\02-76, benzonitrile, 5-bromo-2-hydroxy, 5-bromo-2-hydroxybenzenecarbonitrile, 5-bromosalicylnitrile, pubchem3782, acmc-1apuz
5-Brom-2-hydroxybenzonitril
Spezifikation
5-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
158°C to 163°C
MFCD00143428
PVCONXMDUZOPJH-UHFFFAOYSA-N
5-Brom-2-hydroxybenzonitril
2757014
97%
40530-18-5
C7H4BrNO
2-hydroxy-5-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-cyanophenol, 5-bromosalicylonitrile, 5-bromo-2-hydroxy-benzonitrile, buttpark 20\02-76, benzonitrile, 5-bromo-2-hydroxy, 5-bromo-2-hydroxybenzenecarbonitrile, 5-bromosalicylnitrile, pubchem3782, acmc-1apuz
C1=CC(=C(C=C1Br)C#N)O
198.019
198.02
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 254-958-1
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen