Learn More
5-Brom-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10152974
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 21354-98-3
Summenformel C10H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 238.08
MDL-Nummer MFCD11109319
InChI-Schlüssel QHQQHNFHCQSTBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-4-methyl-2-phenyloxazole, 4-methyl-2-phenyl-5-bromooxazole, oxazole,5-bromo-4-methyl-2-phenyl, 5-bromo-4-methyl-1,3-oxazol-2-yl benzene
PubChem CID 15328586
IUPAC-Name 5-bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole
SMILES CC1=C(Br)OC(=N1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 238.08
Reinheit (%) 95%