Learn More
(5 -Bromopyrid-2 -yl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
24.20 € - 196.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 88139-91-7 |
---|---|
Summenformel | C6H6BrNO |
Molekulargewicht (g/mol) | 188.02 |
MDL-Nummer | MFCD04035597 |
InChI-Schlüssel | RUCZFWMEACWFER-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 5-bromo-2-hydroxymethylpyridine, 2-hydroxymethyl-5-bromopyridine, 5-bromopyridin-2-yl methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 5-bromopyrid-2-yl methanol, 5-bromo-2-pyridinemethanol, 5-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 2-pyridinemethanol, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridyl methan-1-ol, 5-bromopyridine-2-methanol |
PubChem CID | 5200169 |
IUPAC-Name | (5-Brompyridin-2-yl)methanol |
SMILES | OCC1=CC=C(Br)C=N1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10577854
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07897CB |
250 mg |
24.20 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10235414
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07897DA |
1 g |
91.80 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10113084
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07897DE |
5 g |
196.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
88139-91-7 | |
188.02 | |
RUCZFWMEACWFER-UHFFFAOYSA-N | |
5200169 | |
OCC1=CC=C(Br)C=N1 |
C6H6BrNO | |
MFCD04035597 | |
5-bromo-2-hydroxymethylpyridine, 2-hydroxymethyl-5-bromopyridine, 5-bromopyridin-2-yl methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 5-bromopyrid-2-yl methanol, 5-bromo-2-pyridinemethanol, 5-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 2-pyridinemethanol, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridyl methan-1-ol, 5-bromopyridine-2-methanol | |
(5-Brompyridin-2-yl)methanol |
Spezifikation
(5-Bromopyrid-2-yl)methanol | |
97% | |
C6H6BrNO | |
5-bromo-2-hydroxymethylpyridine, 2-hydroxymethyl-5-bromopyridine, 5-bromopyridin-2-yl methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl pyridine, 5-bromopyrid-2-yl methanol, 5-bromo-2-pyridinemethanol, 5-bromo-pyridin-2-yl-methanol, 2-pyridinemethanol, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridyl methan-1-ol, 5-bromopyridine-2-methanol | |
OCC1=CC=C(Br)C=N1 | |
188.02 | |
188.02 |
88139-91-7 | |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
MFCD04035597 | |
RUCZFWMEACWFER-UHFFFAOYSA-N | |
(5-Brompyridin-2-yl)methanol | |
5200169 | |
97% |