Learn More
5-Chlor-1,3-Dimethyl-1H-Pyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
83.01 € - 310.55 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 54454-10-3 |
---|---|
Summenformel | C5H7ClN2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 130.58 |
MDL-Nummer | MFCD00051650 |
InChI-Schlüssel | DDUSLFAWARYAPR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-chloropyrazole, pubchem9980, acmc-20am54, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole # |
PubChem CID | 521507 |
IUPAC-Name | 5-Chlor-1,3-Dimethylpyrazol |
SMILES | CN1N=C(C)C=C1Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11459253
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11730.06 |
5 g |
83.01 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11469253
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11730.14 |
25 g |
310.55 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
54454-10-3 | |
130.58 | |
DDUSLFAWARYAPR-UHFFFAOYSA-N | |
521507 | |
CN1N=C(C)C=C1Cl |
C5H7ClN2 | |
MFCD00051650 | |
5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-chloropyrazole, pubchem9980, acmc-20am54, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole # | |
5-Chlor-1,3-Dimethylpyrazol |
Spezifikation
5-Chloro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole | |
1.137 | |
C5H7ClN2 | |
MFCD00051650 | |
5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloro-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-5-chloropyrazole, pubchem9980, acmc-20am54, 5-chloro-1,3-dimethyl-pyrazole, 5-chloranyl-1,3-dimethyl-pyrazole, 1,3-dimethyl-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-1,3-dimethyl, 5-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazole # | |
CN1N=C(C)C=C1Cl | |
130.58 | |
130.58 |
54454-10-3 | |
153°C to 155°C | |
1.486 | |
113451 | |
DDUSLFAWARYAPR-UHFFFAOYSA-N | |
5-Chlor-1,3-Dimethylpyrazol | |
521507 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen