Learn More
5-Chloropyridin-3 -Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific™
124.62 € - 1121.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 872041-85-5
Summenformel C5H5BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.36
MDL-Nummer MFCD06798243
InChI-Schlüssel NJXYBTMCTZAUEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloropyridine-3-boronic acid, 5-chloropyridin-3-yl boronic acid, 5-chloro-3-pyridineboronic acid, 3-chloropyridine-5-boronic acid, 5-chloro-3-pyridinyl boronic acid, 5-chloro-3-pyridyl boronic acid, 5-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-chloro-5-pyridyl boronic acid, 5-chloro-3-pyridineboronicacid, pubchem17397
PubChem CID 20111877
IUPAC-Name (5-Chlorpyridin-3-yl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC(Cl)=CN=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15403777
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27756.MD
250 mg N/A N/A N/A
11322919
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27756.03
1 g N/A N/A N/A
11332919
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27756.06
5 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
872041-85-5
157.36
NJXYBTMCTZAUEE-UHFFFAOYSA-N
20111877
OB(O)C1=CC(Cl)=CN=C1
C5H5BClNO2
MFCD06798243
5-chloropyridine-3-boronic acid, 5-chloropyridin-3-yl boronic acid, 5-chloro-3-pyridineboronic acid, 3-chloropyridine-5-boronic acid, 5-chloro-3-pyridinyl boronic acid, 5-chloro-3-pyridyl boronic acid, 5-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-chloro-5-pyridyl boronic acid, 5-chloro-3-pyridineboronicacid, pubchem17397
(5-Chlorpyridin-3-yl)boronsäure
Spezifikation
5-Chloropyridine-3-boronic acid
C5H5BClNO2
5-chloropyridine-3-boronic acid, 5-chloropyridin-3-yl boronic acid, 5-chloro-3-pyridineboronic acid, 3-chloropyridine-5-boronic acid, 5-chloro-3-pyridinyl boronic acid, 5-chloro-3-pyridyl boronic acid, 5-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-chloro-5-pyridyl boronic acid, 5-chloro-3-pyridineboronicacid, pubchem17397
OB(O)C1=CC(Cl)=CN=C1
157.36
157.37
872041-85-5
MFCD06798243
NJXYBTMCTZAUEE-UHFFFAOYSA-N
(5-Chlorpyridin-3-yl)boronsäure
20111877
95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen