Learn More
5-Cyanoindol-2-Boronsäure, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Cyanoindole-2-boronic acid |
CAS | 871329-64-5 |
Schmelzpunkt | 220°C to 226°C |
Summenformel | C9H7BN2O2 |
MDL-Nummer | MFCD06798223 |
Menge | 250 mg |
Synonym | 5-cyano-1h-indole-2-boronic acid, 5-cyanoindole-2-boronic acid, 5-cyano-1h-indol-2-yl boronic acid, boronic acid,b-5-cyano-1h-indol-2-yl, acmc-209qg8, 5-cyano-2-indoleboronic acid, boronic acid, 5-cyano-1h-indol-2-yl |
InChI-Schlüssel | UALSJXICMYXRMN-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OB(O)C1=CC2=CC(=CC=C2N1)C#N |
IUPAC-Name | (5-cyano-1H-indol-2-yl)boronic acid |