Learn More
5-Nitro-2-(n-propylamino)Pyridin, 96 %, Thermo Scientific™
32.81 € - 162.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 25948-11-2 |
---|---|
Summenformel | C8H12N3O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 182.20 |
MDL-Nummer | MFCD00084819 |
InChI-Schlüssel | KZWODZHPEMBNTR-UHFFFAOYSA-O |
Synonym | 5-nitro-2-n-propylamino pyridine, 5-nitro-2-n-propylaminopyridine, 5-nitro-n-propyl-2-pyridinamine, acmc-1cgqw, 5-nitro 2-pyridyl propylamine, 5-nitro-n-propyl-pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, 5-nitro-n-propyl |
PubChem CID | 117675 |
IUPAC-Name | 5-nitro-2-(propylamino)pyridin-1-ium |
SMILES | CCCNC1=CC=C(C=[NH+]1)[N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11327239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27416.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11337239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27416.09 |
10 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
25948-11-2 | |
182.20 | |
KZWODZHPEMBNTR-UHFFFAOYSA-O | |
117675 | |
CCCNC1=CC=C(C=[NH+]1)[N+]([O-])=O |
C8H12N3O2 | |
MFCD00084819 | |
5-nitro-2-n-propylamino pyridine, 5-nitro-2-n-propylaminopyridine, 5-nitro-n-propyl-2-pyridinamine, acmc-1cgqw, 5-nitro 2-pyridyl propylamine, 5-nitro-n-propyl-pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, 5-nitro-n-propyl | |
5-nitro-2-(propylamino)pyridin-1-ium |
Spezifikation
5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine | |
94°C to 96°C | |
MFCD00084819 | |
KZWODZHPEMBNTR-UHFFFAOYSA-O | |
5-nitro-2-(propylamino)pyridin-1-ium | |
117675 | |
96% |
25948-11-2 | |
C8H12N3O2 | |
5-nitro-2-n-propylamino pyridine, 5-nitro-2-n-propylaminopyridine, 5-nitro-n-propyl-2-pyridinamine, acmc-1cgqw, 5-nitro 2-pyridyl propylamine, 5-nitro-n-propyl-pyridin-2-amine, 2-pyridinamine, 5-nitro-n-propyl | |
CCCNC1=CC=C(C=[NH+]1)[N+]([O-])=O | |
182.20 | |
181.19 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H315-H319-H335
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 247-357-0
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen