Learn More
6-(2-Furyl)-nicotinsäure, Thermo Scientific™
Catalog No. 10144913
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 884507-36-2
Summenformel C10H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 189.17
MDL-Nummer MFCD06410385
InChI-Schlüssel ALJRNVXLRKHVQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-2-furyl nicotinic acid, 6-furan-2-yl nicotinic acid, 6-furan-2-yl pyridine-3-carboxylic acid, 6-2-furyl pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 19010290
IUPAC-Name 6-(Furan-2-yl)Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-(2-Furyl)nicotinic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 189.17
Reinheit (%) 97%