Learn More
6-(2-Furyl)-nicotinsäure, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-(2-Furyl)nicotinic acid |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 189.17 |
Reinheit (%) | 97% |