Learn More
6-Amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2 (3 H)-on, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10240750
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99584-10-8
Summenformel C8H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
MDL-Nummer MFCD07801206
InChI-Schlüssel FPNLXQSOWBNXCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-amino-3-methyl-3h-benzooxazol-2-one, 6-amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 6-amino-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-amino-3-methyl-3-hydrobenzoxazol-2-one, 6-amino-3-methylbenzoxazol-2-one, 2 3h-benzoxazolone, 6-amino-3-methyl, 6-amino-3-methylbenzo d oxazol-2 3h-one
PubChem CID 6486006
IUPAC-Name 6-amino-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES CN1C(=O)OC2=CC(N)=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Amino-3-methyl-1, 3-benzoxazol-2(3H)-one
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 148°C to 151°C
Farbe Gelbbraun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 164.17
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Amino-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.