Learn More
6-Brom-1-Hexen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
38.59 € - 142.71 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 2695-47-8 |
---|---|
Summenformel | C6H11Br |
Molekulargewicht (g/mol) | 163.058 |
MDL-Nummer | MFCD00000269 |
InChI-Schlüssel | RIMXEJYJXDBLIE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 6-bromo-1-hexene, 5-hexenyl bromide, 1-hexene, 6-bromo, 1-bromo-5-hexene, 6-bromohexene, 6-bromo-hexene, 6-bromo-hex-1-ene, l-bromo-5-hexene, 6-bromo-1-hexen, 1-bromohex-5-ene |
PubChem CID | 75906 |
IUPAC-Name | 6-Bromhex-1-en |
SMILES | C=CCCCCBr |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11393426
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12909.03 |
1 g |
38.59 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11303436
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12909.06 |
5 g |
142.71 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
6-Bromo-1-hexene was used in the preparation of epoxide, 6-bromo-1,2-epoxyhexane. It was also used in a simple, direct preparation of 4-alkenylbenzonitriles via anionic reduced forms of terephthalonitrile in liquid ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen6-Bromo-1-hexen wurde bei der Herstellung von Epoxid und 6-Brom-1,2-epoxyhexan verwendet. Es wurde auch in einer einfachen, direkten Herstellung von 4-Alkenylbenzonitril über anionisch reduzierte Formen von Terephthalonitril in flüssigem Ammoniak verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
2695-47-8 | |
163.058 | |
RIMXEJYJXDBLIE-UHFFFAOYSA-N | |
75906 | |
C=CCCCCBr |
C6H11Br | |
MFCD00000269 | |
6-bromo-1-hexene, 5-hexenyl bromide, 1-hexene, 6-bromo, 1-bromo-5-hexene, 6-bromohexene, 6-bromo-hexene, 6-bromo-hex-1-ene, l-bromo-5-hexene, 6-bromo-1-hexen, 1-bromohex-5-ene | |
6-Bromhex-1-en |
Spezifikation
6-Bromo-1-hexene | |
1.217 | |
54°C (129°F) | |
C6H11Br | |
1.4652 | |
UN1993 | |
6-bromo-1-hexene, 5-hexenyl bromide, 1-hexene, 6-bromo, 1-bromo-5-hexene, 6-bromohexene, 6-bromo-hexene, 6-bromo-hex-1-ene, l-bromo-5-hexene, 6-bromo-1-hexen, 1-bromohex-5-ene | |
RIMXEJYJXDBLIE-UHFFFAOYSA-N | |
6-Bromhex-1-en | |
75906 | |
95% |
2695-47-8 | |
147°C | |
Characteristic | |
Br(CH2)4CH=CH2 | |
MFCD00000269 | |
506203 | |
Not miscible in water. | |
C=CCCCCBr | |
163.058 | |
163.06 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H226-H315-H319-H335
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN, NICHt NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 220-267-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen