Learn More
6-(bromomethyl)-4-Chlor-2-(trifluormethyl)chinolin, ≥95 %, Thermo Scientific™
45.10 € - 330.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 123637-51-4
Summenformel C11H6BrClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 324.525
MDL-Nummer MFCD00153079
InChI-Schlüssel SJBKLFYWXYFAGT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736346
IUPAC-Name 6-(Brommethyl)-4-chlor-2-(trifluormethyl)chinolin
SMILES C1=CC2=C(C=C1CBr)C(=CC(=N2)C(F)(F)F)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10121222
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
KM07330DA
1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
45.10 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10314632
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
KM07330EA
10 g Bernsteinfarbene Glasflasche
330.00 €
10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
123637-51-4
324.525
SJBKLFYWXYFAGT-UHFFFAOYSA-N
6-(Brommethyl)-4-chlor-2-(trifluormethyl)chinolin
C11H6BrClF3N
MFCD00153079
2736346
C1=CC2=C(C=C1CBr)C(=CC(=N2)C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
6-(Bromomethyl)-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
95.0
C11H6BrClF3N
6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl quinoline, quinoline,6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl, quinoline, 6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl, pubchem6004, acmc-1bzc1, buttpark 29\04-10, 6-bromomethyl-4-chloro-2-trifluoromethyl-quinoline, 2-trifluoromethyl-4-chloro-6-bromomethyl quinoline
C1=CC2=C(C=C1CBr)C(=CC(=N2)C(F)(F)F)Cl
324.525
324.53
123637-51-4
95%
MFCD00153079
SJBKLFYWXYFAGT-UHFFFAOYSA-N
6-(Brommethyl)-4-chlor-2-(trifluormethyl)chinolin
2736346
95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.