Learn More
6-Chlor-2,3-difluorphenol, 97 %
Catalog No. 15456757
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 186590-18-1
Summenformel C6H3ClF2O
Molekulargewicht (g/mol) 164.536
MDL-Nummer MFCD22201050
InChI-Schlüssel LFTQGYACSLFIRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 6-chloro-2,3-difluoro
PubChem CID 45119168
IUPAC-Name 6-Chlor-2,3-difluorphenol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)F)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-2,3-difluorophenol
Menge 1 g
Formelmasse 164.54
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig