Learn More
6-Fluoro-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
114.57 € - 308.54 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 59611-52-8 |
---|---|
Summenformel | C9H10FN |
Molekulargewicht (g/mol) | 151.18 |
MDL-Nummer | MFCD09040997 |
InChI-Schlüssel | NECDDBBJVCNJNS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | quinoline, 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro, 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline |
PubChem CID | 14783911 |
IUPAC-Name | 6-Fluor-1,2,3,4-tetrahydrochinolin |
SMILES | FC1=CC2=C(NCCC2)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15437507
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H35364.MD |
250 mg |
114.57 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15427507
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H35364.03 |
1 g |
308.54 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen6-Fluor-1,2,3,4-Tetrahydrochinolin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
59611-52-8 | |
151.18 | |
NECDDBBJVCNJNS-UHFFFAOYSA-N | |
14783911 | |
FC1=CC2=C(NCCC2)C=C1 |
C9H10FN | |
MFCD09040997 | |
quinoline, 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro, 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline | |
6-Fluor-1,2,3,4-tetrahydrochinolin |
Spezifikation
6-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline | |
32°C to 34°C | |
MFCD09040997 | |
NECDDBBJVCNJNS-UHFFFAOYSA-N | |
6-Fluor-1,2,3,4-tetrahydrochinolin | |
14783911 | |
97% |
59611-52-8 | |
C9H10FN | |
quinoline, 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro, 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline | |
FC1=CC2=C(NCCC2)C=C1 | |
151.18 | |
151.18 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen